Få mere at vide
Vismutnåle, 1-5 cm (0,4-2 tommer) lange, 99,998 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331158
Skift visning
Mængde:
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331158 2 kg 2kg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11331158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010109.A3
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth needles
Navn note 1 til 5 cm (0,4 til 2 tommer) lang
CAS 7440-69-9
Mængde 2 kg
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Bi
MDL nummer MFCD00134033
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
InChI nøgle JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Bi]
IUPAC navn vismut
Molekylvægt (g/mol) 208.98
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Procent renhed 99.998%