Få mere at vide
Bismuth-blytin-ingot (Roses metal)
Artikelnummer. 11388498
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388498 500 g 500g
11378498 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040516.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 56001-37-7 | C10H14N5Na2O14P3 | 567,14 g/mol
Roses metal blev brugt som dråbevæske, fordi det har et lavt smeltepunkt (e460 K). Roses metal bruges som prøve i computerstyret diffraktometer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56001-37-7
Molekylær formel C10H14N5Na2O14P3
Molekylvægt (g/mol) 567.14
MDL nummer MFCD03410297
InChI nøgle FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Synonym guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
IUPAC navn ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphonat}oxy)(phosphonatoxy)phosphinat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth Lead Tin ingot (Rose's metal)
Smeltepunkt 95 °C til 96 °C
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Bi:PB:Sn; 50:25:25 WT%
Mængde 500 g
Form Smeltende legering
Assay Procent Noter (Roses metal)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.