Få mere at vide
Bismuth-blytin-ingot (Roses metal)
Beskrivelse
Roses metal blev brugt som dråbevæske, fordi det har et lavt smeltepunkt (e460 K). Roses metal bruges som prøve i computerstyret diffraktometer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth Lead Tin ingot (Rose's metal) |
| Smeltepunkt | 95°C to 96°C |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Bi:Pb:Sn; 50:25:25 wt% |
| Mængde | 100 g |
| Form | Melting Alloy |
| Assay Procent Noter | (Roses metal) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
Sikkerhed og håndtering
- Bismuth Lead Tin ingot (Rose's metal)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.