Få mere at vide
Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Artikelnummer. p-7050002
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11357528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033218.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 8049-22-7 | Cd12Sn2 | 1586.388 g/mol
Træs metal er anvendeligt som lavtsmeltende loddemetal, lavtemperaturstøbemetal, højtemperaturkoblingsvæske i varmebade og som brandsmeltet ventilelement i brandsprinkleranlæg i bygninger. Det bruges også som fyldstof ved bøjning af tyndvæggede metalrør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8049-22-7
Molekylær formel Cd12Sn2
Molekylvægt (g/mol) 1586.388
MDL nummer MFCD00198175
InChI nøgle OIBLPQFTAJDRMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym lambda∼2∼-stannane-cadmium 1/6
PubChem CID 71434152
IUPAC navn cadmium;tin
SMIL [Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Sn].[Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Farve Grå
Smeltepunkt 71°C
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt%
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Form Ingot
Assay Procent Noter (træs metal)
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet på eller via amning
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lead, Cadmium