Få mere at vide
Bismut-blytin-cadmium-ingot (Woods metal)
Artikelnummer. 11367528
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367528 500 g 500g
11357528 100 g 100g
11347528 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033218.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 8049-22-7 | Cd12Sn2 | 1586,388 g/mol
Træs metal er anvendeligt som lavtsmeltende loddemetal, lavtemperaturstøbemetal, højtemperaturkoblingsvæske i varmebade og som brandsmeltet ventilelement i brandsprinkleranlæg i bygninger. Det bruges også som fyldstof ved bøjning af tyndvæggede metalrør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8049-22-7
Molekylær formel Cd12Sn2
Molekylvægt (g/mol) 1586.388
MDL nummer MFCD00198175
InChI nøgle OIBLPQFTAJDRMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym lambda∼2∼-stannane-cadmium 1/6
PubChem CID 71434152
IUPAC navn cadmium;tin
SMIL [Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Sn].[Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Farve Grå
Smeltepunkt 71 °C
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Bi:PB:Sn:CD; 50:25:12,5:12,5 vægtprocent.
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Form Inggot
Assay Procent Noter (træs metal)
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.