Få mere at vide
Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Beskrivelse
Træs metal er anvendeligt som lavtsmeltende loddemetal, lavtemperaturstøbemetal, højtemperaturkoblingsvæske i varmebade og som brandsmeltet ventilelement i brandsprinkleranlæg i bygninger. Det bruges også som fyldstof ved bøjning af tyndvæggede metalrør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal) |
| Farve | Grå |
| Smeltepunkt | 71°C |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt% |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Odorless |
| Form | Ingot |
| Assay Procent Noter | (træs metal) |
| FN nummer | UN3077 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
Sikkerhed og håndtering
- Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet på eller via amning
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H362-Kan skade børn, der ammes.
- H372-Forårsager organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Lead, Cadmium