Få mere at vide
Bismuth Intern Standard for metode ASTM D5059 del A og C, Bi @ 0,793 g/L, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433975
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 15433975
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045338.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth Internal Standard for method ASTM D5059
Navn note Part A and C, Bi at 0.793g/L
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00134033
Farve Brun
Mængde 100 g