Få mere at vide
Bismuth barre/knap, ^=36 mm (1,4 tommer) dia x 8 mm (0,3 tommer) tyk, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15404945
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 Pc.
Unit Size:
Hver
Product Code. Mængde Unit Size
15404945 1 Pc. Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15404945 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045102.KF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth ingot/button
Farve Grå
Navn note ≈36 mm (1,4 tommer) diameter x 8 mm (0,3 tommer) tyk
CAS 7440-69-9
Mængde 1 Pc.
Lugt Lugtfri
Vægt ≈60g pr. stykke
Form Brikker
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Bi
MDL nummer MFCD00134033
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
InChI nøgle JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Bi]
IUPAC navn vismut
Molekylvægt (g/mol) 208.98
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Procent renhed 99.9%