Få mere at vide
Bismuth Indium Tin ingot (Fields metal), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Bismuth Indium Tin ingot (Fields metal) bruges til trykstøbning og hurtig prototyping. Det fungerer som et alternativ til Woods metal, som er en eutektisk legering af 50 % vismut, 26,7 % bly, 13,3 % tin og 10 % cadmium efter vægt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal) |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Bi:In:Sn; 32.5:51:16.5 wt% |
| Mængde | 2 kg |
| Form | Ingot |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |