Få mere at vide
Bismuth Indium Tin-barr (Field's metal)
Artikelnummer. 15412797
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15412797 100 g 100g
15422797 500 g 500g
15432797 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15412797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046895.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Bismuth Indium Tin ingot (Fields metal) bruges til trykstøbning og hurtig prototyping. Det fungerer som et alternativ til Woods metal, som er en eutektisk legering af 50 % vismut, 26,7 % bly, 13,3 % tin og 10 % cadmium efter vægt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal)
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Bi:In:Sn; 32,5:51:16,5 vægtprocent
Mængde 100 g
Form Inggot
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.