Få mere at vide
Bismuth Indium Bly Tin eutektisk barre, legering 136, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot |
| Navn note | Legering 136 |
| Smeltepunkt | 58 °C |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Bi:In:PB:Sn; 49:21:18:12 wt% |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Inggot |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD00210606 |
| Procent renhed | 99.9% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Reproduktionstoksicitet på eller via amning
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H362-Kan skade børn, der ammes.
- H372-Forårsager organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Lead