Få mere at vide
Bismuth(III)trifluormethansulfonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315515
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11315515
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19687.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 88189-03-1 | C3BiF9O9S3 | 656.17 g/mol
Bismuth(III)trifluormethansulfonat virker som en katalysator i Friedel-Crafts acylering og cycloisomerisering af allen-enolethere. Det opfører sig som en direkte substitutionskatalysator og involveret i substitutionen af allyliske, propargyliske og benzylalkoholer med sulfonamider, carboxamider og carbamater. Yderligere bruges det også i Mukaiyama aldol-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bismuth(III) trifluormethansulfonat fungerer som en katalysator i Friedel-Crafts acylering og cycloisomerisering af allen-enol ethere. Det opfører sig som en direkte substitutionskatalysator og involveret i substitutionen af allyliske, propargyliske og benzylalkoholer med sulfonamider, carboxamider og carbamater. Yderligere bruges det også i Mukaiyama aldol-reaktioner.
Opløselighed Opløselig i
organisk acetonitril, dioxan, dimethylformamid og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88189-03-1
Molekylær formel C3BiF9O9S3
Molekylvægt (g/mol) 656.17
MDL nummer MFCD02093669
InChI nøgle NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth iii trifluoromethanesulfonate, bismuth triflate, bismuth trifluoromethanesulfonate, bismuth 3+ triflate, bismuth triflate mi, bismuth 3+ trifluoromethanesulfonate, bismuth tris trifluoromethanesulfonate, bismuth iii triflate, bismuth 3+ ion tritriflate
PubChem CID 9917655
IUPAC navn bismuth;trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Bi+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt >300°C
Lineær formel (CF3SO3)3Bi
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in organics acetonitrile,dioxane,dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 656.19
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate