Få mere at vide
Bismuth(III)trifluormethansulfonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305515
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305515 5 g 5g
11315515 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19687.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88189-03-1 | C3BiF9O9S3 | 656.17 g/mol
Bismuth(III)trifluormethansulfonat virker som en katalysator i Friedel-Crafts acylering og cycloisomerisering af allen-enolethere. Det opfører sig som en direkte substitutionskatalysator og involveret i substitutionen af allyliske, propargyliske og benzylalkoholer med sulfonamider, carboxamider og carbamater. Yderligere bruges det også i Mukaiyama aldol-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bismuth(III) trifluormethansulfonat fungerer som en katalysator i Friedel-Crafts acylering og cycloisomerisering af allen-enol ethere. Det opfører sig som en direkte substitutionskatalysator og involveret i substitutionen af allyliske, propargyliske og benzylalkoholer med sulfonamider, carboxamider og carbamater. Yderligere bruges det også i Mukaiyama aldol-reaktioner.
Opløselighed Opløselig i
organisk acetonitril, dioxan, dimethylformamid og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88189-03-1
Molekylær formel C3BiF9O9S3
Molekylvægt (g/mol) 656.17
MDL nummer MFCD02093669
InChI nøgle NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth iii trifluoromethanesulfonate, bismuth triflate, bismuth trifluoromethanesulfonate, bismuth 3+ triflate, bismuth triflate mi, bismuth 3+ trifluoromethanesulfonate, bismuth tris trifluoromethanesulfonate, bismuth iii triflate, bismuth 3+ ion tritriflate
PubChem CID 9917655
IUPAC navn bismuth;trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Bi+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt >300°C
Lineær formel (CF3SO3)3Bi
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in organics acetonitrile,dioxane,dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 656.19
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.