Få mere at vide
Bismuth(III)trifluormethansulfonat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 31.0 to 33% Bi (Complexometry) |
| Lineær formel | Bi(OS(O2)CF3)3 |
| Merck Index | 15, 1292 |
| Formel vægt | 656.19 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.