Få mere at vide
Bismuth(III) tert-pentyloxide, 97+%
Artikelnummer. 11339567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339567 1 g 1g
11349567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041203.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 124687-44-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124687-44-1
MDL nummer MFCD00151666
Synonym Bismuth(III) tert-amylate; Bismuth(III) tert-pentoxide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) tert-pentyloxide
Smeltepunkt 180°C (decomposition)
Farve Gray
Kogepunkt 63°C (at 10-4mmHg)(sublimation)
Lineær formel Bi(OC5H11)3
Mængde 1 g
FN nummer UN3181
Formel vægt 470.41
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Powder
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) tert-pentyloxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.