Få mere at vide
Bismuth(III)-tellurid, vakuumaflejringsgrad, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Bismuth(III)-tellurid og dets legeringer (antimon eller selen) har fremragende halvlederaktivitet, som bruges i termoelektrisk industri til afkøling og energiproduktion. Det øger hastigheden af mikrochips og fungerer som topologiske isolatorer i spintronik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) telluride |
| Smeltepunkt | 573°C |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Pieces |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3284 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 800.76 |
| Procent renhed | 99.999% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bismuth(III) telluride, Vacuum Deposition Grade
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.