Få mere at vide
Bismuth(III) telluride, 99.98% (metals basis)
Artikelnummer. 11385158
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11385158
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044077.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1304-82-1 | Bi2Te3
Bismuth(III)-tellurid og dets legeringer (antimon eller selen) har fremragende halvlederaktivitet, som bruges i termoelektrisk industri til afkøling og energiproduktion. Det øger hastigheden af mikrochips og fungerer som topologiske isolatorer i spintronik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-82-1
Molekylær formel Bi2Te3
MDL nummer MFCD00014201
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) telluride
Smeltepunkt 573°C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.98% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 800.76