Få mere at vide
Bismut(III)-sulfid, 99%, ren
Artikelnummer. 15299926 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15299926 100 g 100g
15209936 500 g 500g
15289926 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15299926 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453991000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 1345-07-9 | Bi2S3 | 514,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1345-07-9
Molekylær formel Bi2S3
Molekylvægt (g/mol) 514.14
MDL nummer MFCD00014204
InChI nøgle YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dibismut(3+)trisulfandiid
SMIL [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) sulfide
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 80,1 til 82,5 % (Bi) (Kompleksometri)
Lineær formel Bi2S3
Merck Index 15,1287
Formel vægt 514.16
Procent renhed 99%
Grad Ren