Få mere at vide
Bismut(III)-sulfid, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 15452287
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452287 250 g 250g
15442287 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045463.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
CAS: 1345-07-9 | Bi2S3 | 514,14 g/mol
Bismuth(III)sulfid bruges hovedsageligt i solceller, fotodiodearray og infrarød spektroskopi. Det anvendes også til fremstilling af andre vismutforbindelser, additiver til friskærende stål og mikroelektronikindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1345-07-9
Molekylær formel Bi2S3
Molekylvægt (g/mol) 514.14
MDL nummer MFCD00014204
InChI nøgle YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dibismut(3+)trisulfandiid
SMIL [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) sulfide
Farve Grå
Fysisk form Lump
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99,999% (metalbasis)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 514.15
Tæthed 7.7