Få mere at vide
Bismut(III)-sulfid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11398727
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398727 50 g 50g
11388727 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035834.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1345-07-9 | Bi2S3 | 514,14 g/mol
Bismuth(III)sulfid bruges som udgangsmateriale til fremstilling af andre vismutforbindelser. Det bruges i glasindustrien som farvestof, elektronisk keramik, scintillator BGO og i superledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1345-07-9
Molekylær formel Bi2S3
Molekylvægt (g/mol) 514.14
MDL nummer MFCD00014204
InChI nøgle YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dibismut(3+)trisulfandiid
SMIL [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) sulfide
Farve Sort-Brun
Fysisk form Crystals and/or Chunks
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i syrer.
Formel vægt 514.15
Procent renhed 99.9%
Tæthed 7.7 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) sulfide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.