Få mere at vide
Bismuth(III)sulfid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388727
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11388727
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035834.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1345-07-9 | Bi2S3 | 514.14 g/mol
Bismuth(III)sulfid bruges som udgangsmateriale til fremstilling af andre vismutforbindelser. Det bruges i glasindustrien som farvestof, elektronisk keramik, scintillator BGO og i superledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1345-07-9
Molekylær formel Bi2S3
Molekylvægt (g/mol) 514.14
MDL nummer MFCD00014204
InChI nøgle YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dibismut(3+)trisulfandiid
SMIL [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) sulfide
Farve Sort-Brun
Fysisk form Crystals and/or Chunks
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in acids.
Formel vægt 514.15
Procent renhed 99.9%
Tæthed 7.7 g/mL