Få mere at vide
Bismuth(III)sulfat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026166
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 15433237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22007.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7787-68-0 | Bi2O12S3 | 706.13 g/mol
Forestringen af thujopsen med bismuth(III)sulfat i carboxylsyrer giver estere i 30%. Bismuth(III)sulfat bruges som analytiske reagenser og medicin, det bruges også i den farmaceutiske industri. Det bruges til at bestemme andre metalsulfatsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Forestringen af thujopsen med bismuth(III)sulfat i carboxylsyrer giver estere i 30%. Bismuth(III)sulfat bruges som analytiske reagenser og medicin, det bruges også i den farmaceutiske industri. Det bruges til at bestemme andre metalsulfatsalte.
Opløselighed Opløseligt i syre
, uopløseligt i vand og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-68-0
Molekylær formel Bi2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 706.13
MDL nummer MFCD00036140
InChI nøgle BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H
Synonym bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4
PubChem CID 198144
IUPAC navn dibismut; trisulfat
SMIL [Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) sulfate
Smeltepunkt 405°C (decomposition)
Mængde 25 g
Lineær formel Bi2(SO4)3
Merck Index 14,1286
Opløselighedsinformation Soluble in acid,insoluble in water and ethanol.
Formel vægt 706.13
Procent renhed 99%
Tæthed 5.08
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i