Få mere at vide
Bismut(III)-sulfat, 99%
Artikelnummer. 15443237
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443237 100 g 100g
15433237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22007.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 7787-68-0 | Bi2O12S3 | 706,13 g/mol
Forestringen af thujopsen med bismuth(III)sulfat i carboxylsyrer giver estere i 30%. Bismuth(III)sulfat bruges som analytiske reagenser og medicin, det bruges også i den farmaceutiske industri. Det bruges til at bestemme andre metalsulfatsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Forestringen af thujopsen med bismuth(III)sulfat i carboxylsyrer giver estere i 30%. Bismuth(III)sulfat bruges som analytiske reagenser og medicin, det bruges også i den farmaceutiske industri. Det bruges til at bestemme andre metalsulfatsalte.
Opløselighed Opløseligt i syre
, uopløseligt i vand og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-68-0
Molekylær formel Bi2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 706.13
MDL nummer MFCD00036140
InChI nøgle BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H
Synonym bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4
PubChem CID 198144
IUPAC navn dibismut; trisulfat
SMIL [Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) sulfate
Smeltepunkt 405 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Tæthed 5.08
Lineær formel Bi2(SO4)3
Merck Index 14,1286
Opløselighedsinformation Opløselig i syre, uopløselig i vand og ethanol.
Formel vægt 706.13
Procent renhed 99%