Få mere at vide
Bismut(III)-sulfat, 99%
Beskrivelse
Forestringen af thujopsen med bismuth(III)sulfat i carboxylsyrer giver estere i 30%. Bismuth(III)sulfat bruges som analytiske reagenser og medicin, det bruges også i den farmaceutiske industri. Det bruges til at bestemme andre metalsulfatsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Forestringen af thujopsen med bismuth(III)sulfat i carboxylsyrer giver estere i 30%. Bismuth(III)sulfat bruges som analytiske reagenser og medicin, det bruges også i den farmaceutiske industri. Det bruges til at bestemme andre metalsulfatsalte.
Opløselighed Opløseligt i syre
, uopløseligt i vand og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) sulfate |
| Smeltepunkt | 405 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Tæthed | 5.08 |
| Lineær formel | Bi2(SO4)3 |
| Merck Index | 14,1286 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i syre, uopløselig i vand og ethanol. |
| Formel vægt | 706.13 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Bismuth(III) sulfate
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.