Få mere at vide
Bismuth(III)sulfat, 99%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 15209876
Brand: Thermo Scientific Acros 453850250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-68-0
Molekylær formel Bi2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 706.13
MDL nummer MFCD00036140
InChI nøgle BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H
Synonym bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4
PubChem CID 198144
IUPAC navn dibismut; trisulfat
SMIL [Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) sulfate
Smeltepunkt 405.0°C
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98.5% min
Lineær formel Bi2(SO4)3
Merck Index 15,1286
Formel vægt 706.13
Procent renhed 99%
Grad Ren