Få mere at vide
Bismuth(III)sulfat, 99%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15209876 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15209876 25 g 25g
15219876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15209876 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453850250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-68-0
Molekylær formel Bi2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 706.13
MDL nummer MFCD00036140
InChI nøgle BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H
Synonym bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4
PubChem CID 198144
IUPAC navn dibismut; trisulfat
SMIL [Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) sulfate
Smeltepunkt 405.0°C
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98.5% min
Lineær formel Bi2(SO4)3
Merck Index 15,1286
Formel vægt 706.13
Procent renhed 99%
Grad Ren