Få mere at vide
Bismuth(Iii) Subnitrat, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15690970 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15690970 250 g 250g
15680970 1 kg 1kg
15600980 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15690970 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 10334250G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer af DAB , USP , 71-74 % Bi-basis (beregnet på tørret stof)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-85-4
MDL nummer MFCD00064844
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(Iii) Subnitrate
Navn note Meets analytical specification of USP
Mængde 250 g
Lineær formel Bi5O(OH)9(NO3)4
FN nummer 1477
Formel vægt 1461.99g/mol
Grad puriss.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 71 to 74% Bi basis (calc. on dried substance)
Emballage Plastflaske