Få mere at vide
Bismuth(III) Subnitrate, 98%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15693200 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15693200 100 g Poly Bottle 100g
15613210 5 g Poly Bottle 5g
15603210 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15693200 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 310646100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
0.98
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-85-4
MDL nummer MFCD00064844
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(Iii) Subnitrate
Smeltepunkt >500°C
Mængde 100 g
Lineær formel Bi5O(OH)9(NO3)4
FN nummer UN1477
Formel vægt 1461.99g/mol
Procent renhed 98%
Emballage Poly Bottle
Tæthed 5.29g/cm3