Få mere at vide
Bismuth(III) selenide, Vacuum Deposition Grade, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049176
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11312228
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013126.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
I halvlederforskning, flerlags tyndfilm, magnetoresistant film
I halvlederforskning, flerlags tyndfilm, magnetoresistant film. Bismuth(III)selenid bruges som halvleder og termoelektrisk materiale. Det bruges også i halvlederforskning. Yderligere finder det anvendelser magnetoresistant film og halvleder forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12068-69-8
MDL nummer MFCD00014200
Synonym dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) selenide
Smeltepunkt 710°C
Farve Grå
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3283
Merck Index 14,1278
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Decomposes when heated in air; Decomposes in nitric acid and aqua regiaSoluble in strong acids; Insoluble in water and organic solvents.
Formel vægt 654.84
Procent renhed 99.999%
Tæthed 6.82 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) selenide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i