Få mere at vide
Bismuth(III) phosphate, 99%
Artikelnummer. p-7050743
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11338158
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039380.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10049-01-1 | BiH3O4P | 306.97 g/mol
Bismuth(III)phosphat bruges til behandling af nyrecyster.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-01-1
Molekylær formel BiH3O4P
Molekylvægt (g/mol) 306.97
MDL nummer MFCD00049721
InChI nøgle SFOQXWSZZPWNCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth phosphate, bismuth iii phosphate, bismugel, phosphoric acid, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth phosphate mi, bismuth phosphate who-dd, acmc-20allc, bismuth orthophosphate, bi.po4, bismuth phosphate,
PubChem CID 9839429
SMIL [Bi+3].OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) phosphate
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Merck Index 14,1275
Opløselighedsinformation Insoluble in water and alkali; Soluble in hydrochloric acid
IUPAC navn vismut; fosfat
Formel vægt 303.95
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 6.32 g/mL