Få mere at vide
Bismut(III)phosphat, 99%
Artikelnummer. 11338158
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338158 50 g 50g
11328158 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039380.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 10049-01-1 | BiH3O4P | 306,97 g/mol
Bismuth(III)phosphat bruges til behandling af nyrecyster.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-01-1
Molekylær formel BiH3O4P
Molekylvægt (g/mol) 306.97
MDL nummer MFCD00049721
InChI nøgle SFOQXWSZZPWNCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth phosphate, bismuth iii phosphate, bismugel, phosphoric acid, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth phosphate mi, bismuth phosphate who-dd, acmc-20allc, bismuth orthophosphate, bi.po4, bismuth phosphate,
PubChem CID 9839429
SMIL [Bi+3].OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) phosphate
Smeltepunkt (nedbrydning)
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Merck Index 14,1275
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand og alkali; Opløselig i saltsyre
IUPAC navn vismut; fosfat
Formel vægt 303.95
Procent renhed 99%
Lugt Lugtfri
Tæthed 6.32 g/mL