Få mere at vide
Bismuth(III)oxyiodid, 98%, ren, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7077439 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 15259866
Brand: Thermo Scientific Acros 453830100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-63-5
Molekylær formel BiIO
Molekylvægt (g/mol) 351.88
InChI nøgle FCBARUADRQNVFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth iodide oxide, biio, bismuth iii oxyiodide, bismuth oxyiodide, bismuth oxyiodide, bioi
PubChem CID 6367235
IUPAC navn oxobismuth;hydroiodid
SMIL O=[Bi].I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) oxyiodide
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 97.5% min
Lineær formel IBi=O
Merck Index 15,127
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 351.88
Procent renhed 98%
Grad Ren
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) oxyiodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.