Få mere at vide
Bismuth(III) oxyfluoride, 97%, pure, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) oxyfluoride |
| Smeltepunkt | 500.0°C |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 96% min. (ex Bi) |
| Lineær formel | FBi=O |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. |
| Formel vægt | 243.98 |
| Procent renhed | 97% |
| Grad | Pure |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Bismuth(III) oxyfluoride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.