Få mere at vide
Bismuth(III) oxyfluoride, 97%, pure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15259856 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 15259856
Brand: Thermo Scientific Acros 453821000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 13520-72-4
Molekylær formel BiFO
Molekylvægt (g/mol) 243.98
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) oxyfluoride
Smeltepunkt 500.0°C
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 96% min. (ex Bi)
Lineær formel FBi=O
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 243.98
Procent renhed 97%
Grad Ren
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) oxyfluoride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.