Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) oxychloride |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 77.0 to 82.5% (Bi) |
| Lineær formel | O=BiCl |
| Merck Index | 15,1274 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. |
| Formel vægt | 260.43 |
| Procent renhed | 97% |
| Grad | Ren |
Sikkerhed og håndtering
- Bismuth oxychloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.