Få mere at vide
Bismuth(III)oxid, typisk 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407277
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11343327
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 017132.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Anvendes som klæbe- og tætningsmiddel, flammehæmmer, pigment, drivmiddel og blæsemiddel. Det bruges også som opløsningsmiddel. Andre anvendelser er i batterier, elektriske og elektroniske produkter, eksplosive materialer, blæk, toner og farvestoffer, maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-76-3
Molekylær formel Bi2O3
Molekylvægt (g/mol) 465.96
MDL nummer MFCD00003462
InChI nøgle TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dibismut(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kogepunkt ca 1890°C
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) oxide
Smeltepunkt 817°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in acids.
Formel vægt 465.96
Tæthed 8.9