Få mere at vide
Bismut(III)oxid, typisk 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Anvendes som klæbe- og tætningsmiddel, flammehæmmer, pigment, drivmiddel og blæsemiddel. Det bruges også som opløsningsmiddel. Andre anvendelser er i batterier, elektriske og elektroniske produkter, eksplosive materialer, blæk, toner og farvestoffer, maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | ca. 1890 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) oxide |
| Smeltepunkt | 817 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99,99% (metalbasis) |
| Tæthed | 8.9 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i syrer. |
| Formel vægt | 465.96 |