Få mere at vide
Bismut(III)oxid, typisk 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11333327
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333327 250 g 250g
11343327 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017132.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465,96 g/mol
Anvendes som klæbe- og tætningsmiddel, flammehæmmer, pigment, drivmiddel og blæsemiddel. Det bruges også som opløsningsmiddel. Andre anvendelser er i batterier, elektriske og elektroniske produkter, eksplosive materialer, blæk, toner og farvestoffer, maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-76-3
Molekylær formel Bi2O3
Molekylvægt (g/mol) 465.96
MDL nummer MFCD00003462
InChI nøgle TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dibismut(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kogepunkt ∽1890 °C
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) oxide
Smeltepunkt 817 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99,99 % (metalbasis)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i syrer.
Formel vægt 465.96
Tæthed 8.9