Få mere at vide
Bismut(III)oxid, TRC
Artikelnummer. 30339468
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30339468 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30339468 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB497343500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) oxide
CAS 1304-76-3
Mængde 500 mg
Molekylær formel Bi2O3
Synonym Bismuth oxide (Bi2O3), B 18401, Bismuth oxide, Bismuth oxide (BiO1.5), Bismuth sesquioxide, Bismuth sesquioxide (Bi2O3), Bismuth trioxide, Bismuth yellow, Bismuth(3+) oxide, Bismuth(III) oxide, Bismuthous oxide, C.I. 77160, Dibismuth trioxide, NanoArc Bismuth Oxide, Nanotek, Tomatec 42-970A
InChI formel InChI=1S/2Bi.3O
SMIL O=[Bi]O[Bi]=O
IUPAC navn oxo(oxobismuthanyloxy)bismuthan
Molekylvægt (g/mol) 465.959
Formel vægt 465.9455