Få mere at vide
Bismuth(III) oxide, Puratronic™, 99.9995% (metals basis)
Artikelnummer. 11310879
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11310879 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11310879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010658.A1
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 1304-76-3 | Bi{2}O{3}
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt ca. 1890 °C
Smeltepunkt 817 °C
CAS 1304-76-3
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Molekylær formel Bi{2}O{3}
Procent renhed 99.9995%