Få mere at vide
Bismuth(III)oxid, Puratronic™ , 99,9995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048479
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11300879
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010658.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Det bruges som en forløber for fremstilling af andre forbindelser af bismuth, kemiske reagenser. Det har specialiserede anvendelser i optisk glas, flammehæmmende papir, i glasurformuleringer som erstatning for blyoxider. Den bruges som fast elektrolyt på grund af dens høje termiske ekspansionsegenskab. Det bruges i radiofrekvensafskærmning, sammensætning til katetre og andre medicinske slangeprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-76-3
Molekylær formel Bi2O3
Molekylvægt (g/mol) 465.96
MDL nummer MFCD00003462
InChI nøgle TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dibismut(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kogepunkt ∼1890°C
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) oxide
Smeltepunkt 817°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1273
Opløselighedsinformation Soluble in acids. Insoluble in water & organic solvents.
Formel vægt 465.96
Procent renhed 99.9995%
Grad Puratronic
Tæthed 8.9 g/mL