Få mere at vide
Bismut(III)oxid, Puratronic™, 99,9995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11300879
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11300879 50 g 50g
11390869 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010658.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465,96 g/mol
Det bruges som en forløber for fremstilling af andre forbindelser af bismuth, kemiske reagenser. Det har specialiserede anvendelser i optisk glas, flammehæmmende papir, i glasurformuleringer som erstatning for blyoxider. Den bruges som fast elektrolyt på grund af dens høje termiske ekspansionsegenskab. Det bruges i radiofrekvensafskærmning, sammensætning til katetre og andre medicinske slangeprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-76-3
Molekylær formel Bi2O3
Molekylvægt (g/mol) 465.96
MDL nummer MFCD00003462
InChI nøgle TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dibismut(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kogepunkt ∼1890°C
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) oxide
Smeltepunkt 817°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1273
Opløselighedsinformation Soluble in acids. Insoluble in water & organic solvents.
Formel vægt 465.96
Procent renhed 99.9995%
Grad Puratronic
Tæthed 8.9 g/mL