Få mere at vide
Bismuth(III) oxide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7058572
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11380098
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042863.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Bismuth(III)oxid bruges i fastoxidbrændselsceller. Det bruges også i optiske glas til at erstatte blyoxid i hvidevarer, luksusprodukter, varistorformuleringer og keramiske kondensatorformuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-76-3
Molekylær formel Bi2O3
Molekylvægt (g/mol) 465.96
MDL nummer MFCD00003462
InChI nøgle TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dibismut(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kogepunkt ∼1890°C
Kemisk navn eller materiale Bismuth (III) oxide
Smeltepunkt 817°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1273
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in acids.
Formel vægt 465.96
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Tæthed 8.9 g/mL