Få mere at vide
Bismuth(III) oxide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11370098
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11370098 250 g 250g
11380098 50 g 50g
11390098 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11370098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042863.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Bismuth(III)oxid bruges i fastoxidbrændselsceller. Det bruges også i optiske glas til at erstatte blyoxid i hvidevarer, luksusprodukter, varistorformuleringer og keramiske kondensatorformuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-76-3
Molekylær formel Bi2O3
Molekylvægt (g/mol) 465.96
MDL nummer MFCD00003462
InChI nøgle TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dibismut(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kogepunkt ∼1890°C
Kemisk navn eller materiale Bismuth (III) oxide
Smeltepunkt 817°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1273
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in acids.
Formel vægt 465.96
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Tæthed 8.9 g/mL