Få mere at vide
Bismuth(III)oxid, nanopulver, 99,9%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080072
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 15402657
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046314.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Bismuth(III)oxid anvendes til fremstilling af BiFeO 3 perovskit nanopartikler. Det finder anvendelse i desinfektionsmidler, magneter, glas, gummi, vulkanisering, brandsikre papirer og polymerer og katalysatorer. Vismuttrioxid frembringer dragens æg-effekt i fyrværkeri, som erstatning for rødt bly. Bismuth(III)-forbindelser er attraktive reagenser og katalysatorer i organisk syntese på grund af deres lave omkostninger og lette håndtering. Bismuthtrioxidnanopartikler spiller også en vigtig rolle i højenergigasgeneratorer. Den alfakrystallinske form af bismuth(III)oxid har elektronisk ledningsevne af p-typen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-76-3
Molekylær formel Bi2O3
Molekylvægt (g/mol) 465.96
MDL nummer MFCD00003462
InChI nøgle TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dibismut(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kogepunkt ∼1890°C
Kemisk navn eller materiale Bismuth (III) oxide
Smeltepunkt 817°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Merck Index 14,1273
Opløselighedsinformation Soluble in acids. Insoluble in water.
Formel vægt 465.96
Procent renhed 99.9%
Tæthed 8.9 g/mL