Få mere at vide
Bismut(III)-oxid, nanopulver, 99,9%
Artikelnummer. 15412657
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15412657 100 g 100g
15402657 25 g 25g
15422657 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15412657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046314.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465,96 g/mol
Bismuth(III)oxid anvendes til fremstilling af BiFeO 3 perovskit nanopartikler. Det finder anvendelse i desinfektionsmidler, magneter, glas, gummi, vulkanisering, brandsikre papirer og polymerer og katalysatorer. Vismuttrioxid frembringer dragens æg-effekt i fyrværkeri, som erstatning for rødt bly. Bismuth(III)-forbindelser er attraktive reagenser og katalysatorer i organisk syntese på grund af deres lave omkostninger og lette håndtering. Bismuthtrioxidnanopartikler spiller også en vigtig rolle i højenergigasgeneratorer. Den alfakrystallinske form af bismuth(III)oxid har elektronisk ledningsevne af p-typen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-76-3
Molekylær formel Bi2O3
Molekylvægt (g/mol) 465.96
MDL nummer MFCD00003462
InChI nøgle TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dibismut(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kogepunkt ∼1890 °C
Kemisk navn eller materiale Bismuth (III) oxide
Smeltepunkt 817 °C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Tæthed 8.9 g/mL
Merck Index 14,1273
Opløselighedsinformation Opløselig i syrer. Uopløselig i vand.
Formel vægt 465.96
Procent renhed 99.9%