Få mere at vide
Bismuth(III) Oxide, Extra Pure, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) oxide |
| CAS | 1304-76-3 |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 25 kg |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Fibre carton |
| Udseende | Yellow powder |
| Molekylær formel | Bi2O3 |
| MDL nummer | MFCD00003462 |
| InChI nøgle | TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |