Få mere at vide
Bismut(III)oxid, 99%
Artikelnummer. 11381579
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381579 1 kg 1kg
11301589 250 g 250g
11391579 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012230.A1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465,96 g/mol
Det finder anvendelse i desinfektionsmidler, magneter, glas, gummi, vulkanisering, brandsikre papirer og polymerer og katalysatorer. Vismuttrioxid frembringer dragens æg-effekt i fyrværkeri, som erstatning for rødt bly. Bismuth(III)-forbindelser er attraktive reagenser og katalysatorer i organisk syntese på grund af deres lave omkostninger og lette håndtering. Bismuthtrioxidnanopartikler spiller også en vigtig rolle i højenergigasgeneratorer. Den alfakrystallinske form af bismuth(III)oxid har elektronisk ledningsevne af p-typen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-76-3
Molekylær formel Bi2O3
Molekylvægt (g/mol) 465.96
MDL nummer MFCD00003462
InChI nøgle TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dibismut(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kogepunkt ca 1890°C
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III)
Smeltepunkt 817°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Practically insoluble in water. Soluble in acids.
Formel vægt 465.96
Tæthed 8.9 g/cm3