Få mere at vide
Bismuth(III) oxide, 99.975% (metals basis)
Artikelnummer. p-4824630
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11363978
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040394.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Anvendes som klæbemidler og forseglingskemikalier, flammehæmmere, pigmenter, drivmidler og blæsemidler. Det bruges også som opløsningsmidler. Andre anvendelser er i batterier, elektriske og elektroniske produkter, eksplosive materialer, blæk, toner og farvestoffer, maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-76-3
Molekylær formel Bi2O3
Molekylvægt (g/mol) 465.96
MDL nummer MFCD00003462
InChI nøgle TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bismuth salicylate, basic, Salicylic acid bismuth basic salt
IUPAC navn dibismut(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Tekniske data
Kogepunkt ca 1890°C
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) oxide
Smeltepunkt 817°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.975% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in acids.
Formel vægt 465.96
Lugt Odorless
Tæthed 8.9