Få mere at vide
Bismut(III)oxid, 99,975% (metalbasis)
Beskrivelse
Anvendes som klæbemidler og forseglingskemikalier, flammehæmmere, pigmenter, drivmidler og blæsemidler. Det bruges også som opløsningsmidler. Andre anvendelser er i batterier, elektriske og elektroniske produkter, eksplosive materialer, blæk, toner og farvestoffer, maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | ca. 1890 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) oxide |
| Smeltepunkt | 817 °C |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99,975 % (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i syrer. |
| Formel vægt | 465.96 |
| Lugt | Lugtfri |
| Vis mere |